Få mere at vide
6-Deoxy-L-talose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Deoxy-L-talose |
| CAS | 7658-10-8 |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Talose, 6-deoxy-, Talose, 6-deoxy-, L- (8CI), 6-Deoxy-L-talose, Pneumose, (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4-,5+,6-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |