missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Deoxy-D-talose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Deoxy-D-talose |
| CAS | 64364-07-4 |
| Molekylær formel | C6H12O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | D-Talose, 6-deoxy-, 6-Deoxy-D-talose, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Hittar du en möjlighet till förbättring?