Få mere at vide
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Deoxy-6-fluoro-D-glucose |
| CAS | 4536-08-7 |
| Molekylær formel | C6 H11 F O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | D-Glucose, 6-deoxy-6-fluoro-, Glucose, 6-deoxy-6-fluoro-, D- (8CI), 6-Deoxy-6-fluoro-D-glucose, 6-Deoxy-6-fluoroglucose, D-Glucose 6-fluorohydrin, 6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h2-6,9-12H,1H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H](CF)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S)-6-fluoro-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.15 |
| Formel vægt | 182.0591 |