missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Demethyl Papaverine, TRC

Artikelnummer. 30360534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360534 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2312005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Demethyl Papaverine
CAS 18813-63-3
Molekylær formel C19 H19 N O4
Mængde 5 mg
Synonym 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxy-6-isoquinolinol, 6-Isoquinolinol, 7-methoxy-1-veratryl- (8CI), 6-Demethylpapaverine, 6-Desmethylpapaverine, Isopacodine, NSC 273754
InChI formel InChI=1S/C19H19NO4/c1-22-17-5-4-12(9-19(17)24-3)8-15-14-11-18(23-2)16(21)10-13(14)6-7-20-15/h4-7,9-11,21H,8H2,1-3H3
SMIL COc1ccc(Cc2nccc3cc(O)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC navn 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxyisoquinolin-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 325.36
Formel vægt 325.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.