Få mere at vide
6-Demethyl 4-Methyl Mexiletine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Demethyl 4-Methyl Mexiletine Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-4-5-11(9(2)6-8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 215.1077 |