Få mere at vide
6-Dehydroprogesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pregna-4,6-diene-3,20-dione |
| CAS | 1162-56-7 |
| Molekylær formel | C21 H28 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, Dydrogesterone Imp. B (EP), Delta6-Progesterone, 6-Dehydroprogesterone, δ6-Progesterone, Progesterone Imp. H (EP), Progesterone Rel. Comp. H (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.45 |
| Formel vægt | 312.2089 |