missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Dehydro-19-nortestosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Dehydro-19-nortestosterone |
| CAS | 14531-84-1 |
| Molekylær formel | C18 H24 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (17beta)-17-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, Estra-4,6-dien-3-one, 17beta-hydroxy- (7CI,8CI), (17beta)-17-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxyestr-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxyestr-4,6-diene-3-one, 17beta-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, 6-Dehydro-19-nortestosterone, 6-Dehydronandrolone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2,4,10,13-17,20H,3,5-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-2,8,9,10,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.38 |
| Formel vægt | 272.1776 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?