Få mere at vide
6-cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid |
| CAS | 150190-28-6 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-4-6(9(12)13)3-7(10-8)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)C1=CC(=O)NC(=C1)C2CC2 |
| IUPAC navn | 2-cyclopropyl-6-oxo-1H-pyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.173 |
| Formel vægt | 179.058 |