Learn More
6-cyclohexylhexanoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-cyclohexylhexanoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,13,14) |
| Formel vægt | 198.162 |