Få mere at vide
6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| CAS | 67587-24-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ciclopirox Olamine Imp. C (EP), Ciclopirox USP Related Compound C, Ciclopirox USP RC C, 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one, Ph Eur Ciclopirox Impurity C, Ciclopirox Related Compound C, Ciclopirox Olamine Impurity C, Ciclopirox Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC1=CC(=O)NC(=C1)C2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 6-cyclohexyl-4-methyl-1H-pyridin-2-one |
| Vis mere |