Få mere at vide
6-Cyanopyridine-3-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyanopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 131747-68-7 |
| Molekylær formel | C7H4N2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Formyl-2-pyridinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O/c8-3-7-2-1-6(5-10)4-9-7/h1-2,4-5H |
| SMIL | O=Cc1ccc(nc1)C#N |
| IUPAC navn | 5-formylpyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.12 |
| Formel vægt | 132.0324 |