Få mere at vide
6-Cyanonicotinic acid, 97%
Artikelnummer. 11333966
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333966 250 mg 250mg
11323966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17127.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70165-31-0 | C7H4N2O2 | 148.121 g/mol
6-Cyanonicotinsyre, bruges i medicin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Cyanonicotinsyre, bruges i
medicin Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70165-31-0
Molekylær formel C7H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.121
MDL nummer MFCD01318135
InChI nøgle WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-cyanonicotinic acid, 2-cyano-5-carboxypyridine, 6-cyanonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-cyano, 5-carboxypicolinonitrile, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-cyano, 6-cyano-3-pyridinecarboxylic acid, 6-cyano-nicotinic acid, pubchem16844, 6-cyanonicotinic acid,
PubChem CID 2761108
IUPAC navn 6-cyanopyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Cyanonicotinic acid
Smeltepunkt 189°C to 194°C
Mængde 250 mg
Beilstein 4384027
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
Formel vægt 148.12
Procent renhed 97%