Få mere at vide
6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridin, 95%
Artikelnummer. 15437587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437587 5 g 5g
15427587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35854.06
CAS: 106850-34-4 | C8H5N3 | 143,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106850-34-4
Molekylær formel C8H5N3
Molekylvægt (g/mol) 143.149
MDL nummer MFCD06659603
InChI nøgle LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 161 °C til 163 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 148.15
Procent renhed 95%