Få mere at vide
6-Cyano-trans-3-bromo-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-benzo-[b]-pyran-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyano-trans-3-bromo-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-benzo-[b]- |
| CAS | 65018-89-5 |
| Molekylær formel | C12 H12 Br N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrNO2/c1-12(2)11(13)10(15)8-5-7(6-14)3-4-9(8)16-12/h3-5,10-11,15H,1-2H3/t10-,11+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@H](O)[C@H]1Br)C#N |
| IUPAC navn | (3R,4S)-3-bromo-4-hydroxy-2,2-dimethyl-3,4-dihydrochromene-6-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.13 |
| Formel vægt | 281.0051 |