Få mere at vide
6-Cyano-7-nitroquinoxalin-2,3-dione, TRC
Artikelnummer. 30360253
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360253 5 mg
30357245 50 mg
30366011 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9820005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115066-14-3
Molekylær formel C9 H4 N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 232.15
IUPAC navn 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxalin-6-carbonitril
SMIL [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Formel vægt 232.0233