Få mere at vide
6-Cyano-3,5-dihydro-1-hydroxy-7-methyl-5-oxo-2-indolizinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyano-3,5-dihydro-1-hydroxy-7-methyl-5-oxo-2-indolizinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 73427-92-6 |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O4/c1-6-3-9-10(15)8(12(17)18-2)5-14(9)11(16)7(6)4-13/h3,15H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(O)C2=CC(=C(C#N)C(=O)N2C1)C |
| IUPAC navn | methyl 6-cyano-1-hydroxy-7-methyl-5-oxo-3H-indolizine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.219 |
| Formel vægt | 246.064 |