Få mere at vide
6-Cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid |
| CAS | 1934971-05-7 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-3-8(6(10)11)1-7(2-8)4-12-5-7/h1-2,4-5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)C1(CC2(COC2)C1)C#N |
| IUPAC navn | 6-cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.162 |
| Formel vægt | 167.058 |