Få mere at vide
6-Cyano-2-nafthol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyano-2-naphthol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H |
| Formel vægt | 169.0528 |