Få mere at vide
6-Cyano-2-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyano-2-methylpyridine |
| CAS | 1620-75-3 |
| Molekylær formel | C7H6N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-Methyl-6-cyanopyridine, 6-Cyano-2-methylpyridine, 6-Methyl-2-cyanopyridine, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Methylpicolinonitrile, NSC 26022 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(n1)C#N |
| IUPAC navn | 6-methylpyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.14 |
| Formel vægt | 118.0531 |