Få mere at vide
6-Chlorouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chlorouracil |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 145.9883 |