Få mere at vide
6-Chlorothiochroman-4-one, 98%
Artikelnummer. 11454053
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454053 5 g 5g
11444053 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454053 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10304.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13735-12-1 | C9H7ClOS | 198,664 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13735-12-1
Molekylær formel C9H7ClOS
Molekylvægt (g/mol) 198.664
MDL nummer MFCD00052997
InChI nøgle OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
PubChem CID 248065
IUPAC navn 6-chlor-2,3-dihydrothiochromen-4-on
SMIL C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale 6-Chlorothiochroman-4-one
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C
Mængde 5 g
Beilstein 124621
Formel vægt 198.67
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.