Få mere at vide
6-Chlorothiochroman-4-one, 98%
Artikelnummer. 11444053
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444053 1 g 1g
11454053 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10304.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 13735-12-1 | C9H7ClOS | 198,664 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13735-12-1
Molekylær formel C9H7ClOS
Molekylvægt (g/mol) 198.664
MDL nummer MFCD00052997
InChI nøgle OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
PubChem CID 248065
IUPAC navn 6-chlor-2,3-dihydrothiochromen-4-on
SMIL C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chlorothiochroman-4-one
Smeltepunkt 65°C to 69°C
Mængde 1 g
Beilstein 124621
Formel vægt 198.67
Procent renhed 98%