Få mere at vide
6-Chloroquinoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595066 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15595066
Brand: Thermo Scientific Acros 314880010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 612-57-7
Molekylær formel C9H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 163.60
MDL nummer MFCD00024024
InChI nøgle GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-,
PubChem CID 69163
IUPAC navn 6-chloroquinoline
SMIL ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroquinoline
Smeltepunkt 39.0°C to 42.0°C
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 263.0°C
Flammepunkt 145°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.27
Formel vægt 163.61
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloroquinoline, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.