Få mere at vide
6-Chloropyrimidin-2,4-diamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17943636
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943636 100 mg
17941506 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0521.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-Kloropyrimidin-2,4-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H5 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. B (EP), Minoxidil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
SMIL Nc1cc(Cl)nc(N)n1
IUPAC navn 6-chloropyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 144.56
Mængde 100 mg
Formel vægt 144,0203 g/mol