Få mere at vide
6-chlorpyrimidin-2,4-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672255
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10672255 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10672255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10268DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloropyrimidine-2, 4-diamine
CAS 156-83-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C4H5ClN4
MDL nummer MFCD00006097
Mængde 1 g
Synonym 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
InChI nøgle QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
IUPAC navn 6-chlorpyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 144.562
PubChem CID 67432
Formel vægt 144.56
Procent renhed 97%