missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Mikromol™

Artikelnummer. 30052557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052557 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052557 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0521.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
CAS 35139-67-4
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H5 Cl N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Minoxidil Imp. A (EP), Minoxidil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
SMIL Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
IUPAC navn 6-chloro-3-oxidopyrimidin-3-ium-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 160.56
Mængde 25 mg
Formel vægt 160.0152 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.