Få mere at vide
6-chlorpyrimidin-4(3H)-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10106812
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10106812 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10091004 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10106812 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07170DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4765-77-9
Molekylær formel C4H3ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 130.531
InChI nøgle AXFABVAPHSWFMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-4-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ol, 4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4 1h-one, 6-chloropyrimidin-4 3h-one, 6-chloro-4-pyrimidinol, 6-chloro-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro, 6-chloro-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine, zlchem 18
PubChem CID 358318
IUPAC navn 6-chlor-lH-pyrimidin-4-on
SMIL C1=C(NC=NC1=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-pyrimidinol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 130.53
Procent renhed 97%