Få mere at vide
6-chlorpyridin-3-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314176
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314176 5 g 5g
11324176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19285.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21543-49-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21543-49-7
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD01075226
InChI nøgle GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-5-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-5-pyridinemethanol, 6-chloropyridine-3-methanol, 6-chloro-3-pyridinemethanol, 6-chloro-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methanol, 6-chloro-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 177161
IUPAC navn (6-chlorpyridin-3-yl)methanol
SMIL C1=CC(=NC=C1CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyridine-3-methanol
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Kogepunkt 120°C (0.4 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1525126
Formel vægt 143.57
Procent renhed 98%