Få mere at vide
6-chlorpyridin-3-carbohydrazid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 171.59 |
| Procent renhed | 95% |