Få mere at vide
6-chlorpyridin-3-carbohydrazid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10365252
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10365252 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10500943 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10365252 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB07126DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 168893-66-1
Molekylær formel C6H6ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00221429
InChI nøgle BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
PubChem CID 2800177
IUPAC navn 6-chlorpyridin-3-carbohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 171.59
Procent renhed 95%