Få mere at vide
6-chlorpyridin-3-boronsyre, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345659
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345659 5 g 5g
11325659 250 mg 250mg
11335659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20388.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 444120-91-6 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 444120-91-6
Molekylær formel C5H5BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.36
MDL nummer MFCD03094998
InChI nøgle WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-5-boronic acid, 6-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-pyridineboronic acid, 2-chloro-5-pyridylboronic acid, 6-chloro-3-pyridylboronic acid, 6-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-5-ylboronic acid, 6-chloro-3-pyridinylboronic acid, 2-chloro-pyridine-5-boronic acid
PubChem CID 3845034
IUPAC navn (6-chlorpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 5 g
Beilstein 9119810
Formel vægt 157.37
Procent renhed 96%