Få mere at vide
6-Chloropyridine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-picolinic acid |
| CAS | 4684-94-0 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Picolinic acid, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-Chloro-3-picolinic acid, 6-Chloropicolinic acid, NSC 51587 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 6-chloropyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.55 |
| Formel vægt | 156.9931 |