Få mere at vide
6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338756
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338756 5 g 5g
11348756 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19448.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4684-94-0
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.553
MDL nummer MFCD00155390
InChI nøgle ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropicolinic acid, 2-chloro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 2-chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-2-picolinic acid, 6-cpa, picolinic acid, 6-chloro, 6-chloro-2-carboxy-pyridine, caswell no. 214b
PubChem CID 20812
IUPAC navn 6-chlorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 194°C
Mængde 5 g
Beilstein 115849
Formel vægt 157.56
Procent renhed 98%