Få mere at vide
6-chlorpyridazin-3-amin, Thermo Scientific™ , 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10260395
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10260395 5 g 5g
10502452 10 g 10g
10252573 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10260395 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05877DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-69-2
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.55
MDL nummer MFCD00051506
InChI nøgle DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
IUPAC navn 6-chlorpyridazin-3-amin
SMIL NC1=CC=C(Cl)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyridazin-3-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 129.55
Procent renhed 97%