Få mere at vide
6-Kloropurin, TRC
Artikelnummer. 30355179
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30355179 5 g
1 options
Artikelnummer. 30355179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3798505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Molekylær formel C5 H3 Cl N4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMIL Clc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC navn 6-chloro-9H-purin
Molekylvægt (g/mol) 154.56
Formel vægt 154.0046