Få mere at vide
6-Kloropurin-ribosid, 99+%
Artikelnummer. 10781111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781111 1 g Glasflaske 1g
10176823 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226450010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5399-87-1
Molekylær formel C10H11ClN4O4
Molekylvægt (g/mol) 286.67
MDL nummer MFCD00005738
InChI nøgle XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chlorpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine riboside
Navn note Pure
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161 °C til 163 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 286.66
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Fint krystallinsk pulver