Få mere at vide
6-Chloropurine riboside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476479
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476479 50 g 50g
15486479 100 g 100g
15496479 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64612.18
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2004-06-0
Molekylær formel C10H11ClN4O4
Molekylvægt (g/mol) 286.672
MDL nummer MFCD00005738
InChI nøgle XHRJGHCQQPETRH-VKZRYZQFSA-N
Synonym 6-chloropurine ribonucleoside
PubChem CID 92022056
IUPAC navn (3S,4R,5S)-2-(6-chlorpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL C1=NC2=C(C(=N1)Cl)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine riboside
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Farve Gul til Grøn
Mængde 50 g
Beilstein 40573
Formel vægt 286.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloropurine riboside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-chloro-9-ribofuranosyl-9H-purine