Få mere at vide
6-Kloropurin-ribosid, 98%
Artikelnummer. 15476018
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476018 5 g 5g
15466018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59634.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286,67 g/mol
6-chloropurin-ribosid bruges til at studere kinetikken og substratspecificiteten af adenosindeaminase. 6-chlorpurin-ribosid er benzoyleret for at lette syntesen af nukleosidderivater såsom 9-(2,3-di-deoxy-2-fluoro-β -D-threo-pentofuranosyl)adenin. Det, især efter phosphorylering til NMP, NDP eller NTP, bruges som en purin-substratanalog i undersøgelser med enzymer såsom inosinmonophosphatdehydrogenase (IMPDH); bakteriofag T4 RNA-ligase (EC 6.5.1.3) og pancreas fibonuclease A.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-chlorpurin ribosid bruges til at studere kinetikken og substratspecificiteten af adenosindeaminase. 6-chlorpurin-ribosid er benzoyleret for at lette syntesen af nukleosidderivater såsom 9-(2,3-di-deoxy-2-fluoro-β -D-threo-pentofuranosyl)adenin. Det, især efter phosphorylering til NMP, NDP eller NTP, bruges som en purin-substratanalog i undersøgelser med enzymer såsom inosinmonophosphatdehydrogenase (IMPDH); bakteriofag T4 RNA-ligase (EC 6.5.1.3) og pancreas fibonuclease A.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (10,6 mg/ml)
Bemærk
Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5399-87-1
Molekylær formel C10H11ClN4O4
Molekylvægt (g/mol) 286.67
MDL nummer MFCD00005738
InChI nøgle XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chlorpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine riboside
Smeltepunkt 158 °C til 162 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 40573
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (10,6 mg/ml)
Formel vægt 286.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver