Få mere at vide
6-Chloropurine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16419416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16419416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0247
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Farve White to Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H3ClN4
Mængde 100 mg
Synonym 6-Chloro-9H-purine
Opløselighedsinformation DMSO : 27.5 mg/mL (177.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3 mg/mL (19.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C2NC=NC2=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 154.56
Formel vægt 154.56
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death