Få mere at vide
6-klorurin, hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloropurine, Hydrochloride |
| CAS | 88166-54-5 |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl N4 . Cl H |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClN4.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H,7,8,9,10);1H |
| SMIL | Cl.Clc1ncnc2[nH]cnc12 |
| IUPAC navn | 6-chloro-9H-purin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.018 |
| Formel vægt | 189.981 |