missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-klorurin, hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30351850
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351850 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37985525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine, Hydrochloride
CAS 88166-54-5
Molekylær formel C5 H3 Cl N4 . Cl H
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN4.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H,7,8,9,10);1H
SMIL Cl.Clc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC navn 6-chloro-9H-purin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 191.018
Formel vægt 189.981
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.