Få mere at vide
6-Kloropurin, 99%
Artikelnummer. 11453514
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453514 25 g 25g
11433514 1 g 1g
11443514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11202.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-42-3 | C5H3ClN4 | 154,557 g/mol
6-chlorpurin anvendes til fremstilling af 9-alkylpuriner gennem alkylering med forskellige substituerede alkylhalogenider i dimethylsulfoxid. Det bruges også til at fremstille 6-succinoaminopurin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-chlorpurin anvendes til fremstilling af 9-alkylpuriner gennem alkylering med forskellige substituerede alkylhalogenider i dimethylsulfoxid. Det bruges også til at fremstille 6-succinoaminopurin.
Opløselighed Opløselig i varmt vand og
dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-42-3
Molekylær formel C5H3ClN4
Molekylvægt (g/mol) 154.557
MDL nummer MFCD00075825
InChI nøgle ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
PubChem CID 5359277
IUPAC navn 6-chlor-7H-purin
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 5774
Merck Index 14,2161
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand og dimethylformamid.
Formel vægt 154.56
Procent renhed 99%