Få mere at vide
6-kloropin, 99+%
Artikelnummer. 10404775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10404775 25 g Glasflaske 25g
10174090 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404775 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171280250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 87-42-3 | C5H3ClN4 | 154,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-42-3
Molekylær formel C5H3ClN4
Molekylvægt (g/mol) 154.56
MDL nummer MFCD00075825
InChI nøgle ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
PubChem CID 5359277
IUPAC navn 6-chlor-7H-purin
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloropurine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300 °C
Farve Orange-gul til gul
Elementær analyse (på tørt stof):
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 2163
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L vand
Formel vægt 154.56
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloropurine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.