Få mere at vide
6-Kloropurin-9-beta-D-ribofuranosid, TRC
Artikelnummer. 30368733
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368733 10 g
30364425 1 g
30356572 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37990010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5399-87-1
Molekylær formel C10 H11 Cl N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 286.67
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chloropurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(Cl)ncnc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN4O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formel vægt 286.0469