Få mere at vide
6-Kloropurin 2'-deoxyribisid, 97%
Artikelnummer. 15476619
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476619 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15476619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64871.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2574.67 DKK
    2316.65 DKK / 1g
    Spare 258.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4594-45-0 | C10H11ClN4O3 | 270,673 g/mol
6-chlorpurin 2'-deoxyribosid anvendes i syntesen af 9-(2,3-dideoxy-2-fluor-beta-D-threo-pentofuranosyl)adenin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-chlorpurin 2′ -deoxyribosid anvendes i syntesen af 9-(2,3-dideoxy-2-fluor-beta-D-threopentofuranosyl)adenin.
Noter
Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4594-45-0
Molekylær formel C10H11ClN4O3
Molekylvægt (g/mol) 270.673
MDL nummer MFCD00083282
InChI nøgle PGEULCIODBNODW-FSDSQADBSA-N
Synonym 6-chloro-9-2'-deoxy-b-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 92132234
IUPAC navn (2R,3R,5R)-5-(6-chlorpurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMIL C1C(C(OC1N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 270.67
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropurine 2-deoxyriboside