Få mere at vide
6-Klorpiperonylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11392306
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392306 5 g 5g
11302316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05972.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2591-25-5 | C8H7ClO3 | 186,591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2591-25-5
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00051727
InChI nøgle ADHYYNHCXPPVHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropiperonyl alcohol, 6-chloro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-chlorobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 2-chlor-4,5-methylendioxy-benzylalkohol, 6-chloro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-chloro-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7015319
IUPAC navn (6-chlor-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C(=C2)CO)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropiperonyl alcohol
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Mængde 5 g
Beilstein 150801
Formel vægt 186.6
Procent renhed 98%