Få mere at vide
6-Chloronicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloronicotinic acid |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| Formel vægt | 156.9931 |