Få mere at vide
6-Chloronicotinic acid, 99%
Artikelnummer. 11447507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447507 5 g 5g
11457507 25 g 25g
11467507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15620.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5326-23-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
6-Chloropyridin-3-carboxylsyre (6-chlornikotinsyre/6-CNA) er blevet brugt til at studere dens fotolytiske og fotokatalytiske nedbrydning. Produktet er blevet brugt som en mediekomponent under isolering af 6-CNA-nedbrydende bakteriestamme fra imidacloprid-eksponerede jordprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Chloropyridin-3-carboxylsyre (6-chlornikotinsyre/6-CNA) er blevet brugt til at studere dens fotolytiske og fotokatalytiske nedbrydning. Produktet er blevet brugt som en mediekomponent under isolering af 6-CNA-nedbrydende bakteriestamme fra imidacloprid-eksponerede jordprøver.
Opløselighed Opløseligt i vand (2 mg
/ml ved 20 C), ethanol, °methanol, DMSO og let opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5326-23-8
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.553
MDL nummer MFCD00006241
InChI nøgle UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
PubChem CID 79222
IUPAC navn 6-chlorpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloronicotinic acid
Smeltepunkt ∼192°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 115993
Opløselighedsinformation Soluble in water (2mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,DMSO,and slightly soluble in chloroform.
Formel vægt 157.56
Procent renhed 99%