Få mere at vide
6-Chloronicotinic acid, 99%
Artikelnummer. 10782971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782971 25 g Glasflaske 25g
10225790 5 g Glasflaske 5g
10062050 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168690250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5326-23-8 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5326-23-8
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.56
MDL nummer MFCD00006241
InChI nøgle UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
PubChem CID 79222
IUPAC navn 6-chlorpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloronicotinic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186°C to 190°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(C5H3N)COOH
Mængde 25 g
Beilstein 22, 43
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C)
Formel vægt 157.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloronicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.