Få mere at vide
6-Chloronicotinamide, 98%
Artikelnummer. 11455007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455007 1 g 1g
11465007 5 g 5g
11475007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21922.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6271-78-9 | C6H5ClN2O | 156.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6271-78-9
Molekylær formel C6H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 156.57
MDL nummer MFCD00006242
InChI nøgle ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
PubChem CID 80456
IUPAC navn 6-chlorpyridin-3-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 6-Chloronicotinamide
Smeltepunkt 214°C to 216°C
Mængde 1 g
Beilstein 116043
Formel vægt 156.57
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.